Learn More
Tetrafluoroborato de 3-metil-4-nitrobencenodiazonio, TRC
Código de producto. 30471273
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30471273 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30471273 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM323610250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-4-nitrobenzenediazonium Tetrafluoroborate
CAS 24964-88-3
Fórmula molecular C7H6BF4N3O2
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6N3O2.BF4/c1-5-4-6(9-8)2-3-7(5)10(11)12;2-1(3,4)5/h2-4H,1H3;/q+1;-1
SMILES Cc1cc(ccc1[N+](=O)[O-])[N+]#N.F[B-](F)(F)F
Nombre IUPAC tetrafluoroborato de 3-metil-4-nitrobencenodiazonio
Peso molecular (g/mol) 250.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.0489