Learn More
3-metil-4-nitrobencenoamina, TRC
Código de producto. 30472253
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30472253 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30472253 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3235801G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-4-nitrobenzeneamine
CAS 611-05-2
Fórmula molecular C7 H8 N2 O2
Cantidad 1 g
Sinónimo Benzenamine','3-methyl-4-nitro-, m-Toluidine','4-nitro- (8CI), 3-Methyl-4-nitrobenzenamine, 1-Amino-3-methyl-4-nitrobenzene, 2-Methyl-4-aminonitrobenzene, 3-Methyl-4-nitroaniline, 3-Methyl-4-nitrophenylamine, 4-Nitro-3-methylaniline, 4-Nitro-m-toluidine, 5-Amino-2-nitrotoluene, 6-Nitro-3-aminotoluene, NSC 17041
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8N2O2/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9(10)11/h2-4H,8H2,1H3
SMILES Cc1cc(N)ccc1[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 3-metil-4-nitroanilina
Peso molecular (g/mol) 152.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0586