Learn More
3-Metil-4-nitrobenzamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11490568
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490568 5 g 5 g
11480568 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11490568 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24691.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 3-metil-4-nitrobenzamida se utiliza como producto intermedio orgánico sintético.
Solubilidad
Soluble en alcohol, ligeramente soluble en agua caliente.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de un recipiente bien cerrado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99584-85-7
Fórmula molecular C8H8N2O3
Peso molecular (g/mol) 180.16
Número MDL MFCD00031468
Clave InChI BCAAGQMIPKPDDX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyl-4-nitro-benzamide, 3-methyl-4-nitro benzamide, #, benzamide, 3-methyl-4-nitro, 3-methyl-4-nitrobenzoic acid amide
PubChem CID 595900
Nombre IUPAC 3-metil-4-nitrobenzamida
SMILES CC1=CC(=CC=C1[N+]([O-])=O)C(N)=O
Specifica
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-4-nitrobenzamide
Punto de fusión 158°C to 160°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2264048
Información de solubilidad Soluble in alcohol,slightly soluble in hot water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Porcentaje de pureza 97%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.