Learn More
3-Metil-4-nitro-1H-pirazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15403997
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15403997 5 g 5 g
15413997 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15403997 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H30860.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5334-39-4 | C4H5N3O2 | 127.10 g/mol
3-Methyl-4-nitropyrazole is a reactant used in the preparation of aminopyrazole derivatives as potent, selective and brain penetrant Leucine-rich repeat kinase 2(LRRK2) small molecule inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-metil-4-nitropirazol es un reactivo que se utiliza en la preparación de derivados de aminopirazol que funcionan como inhibidores de molécula pequeña de quinasa 2con repetición rica en leucina (LRRK2) potentes, selectivos y capaces de penetrar el cerebro.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5334-39-4
Fórmula molecular C4H5N3O2
Peso molecular (g/mol) 127.10
Número MDL MFCD00037864
Clave InChI WTZYTQJELOHMMJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyl-4-nitro-1h-pyrazole, 3-methyl-4-nitropyrazole, 1h-pyrazole, 3-methyl-4-nitro, 3-methyl-4-nitro pyrazole, 3-me-4-no2 pyrazole, 5-methyl-4-nitropyrazole, acmc-209l6a, ksc497o4j, 4-nitro-5-methyl-1h-pyrazole, 3-methyl-4-nitro-1h-pyrazole #
PubChem CID 79255
Nombre IUPAC 5-methyl-4-nitro-1H-pyrazole
SMILES CC1=C(C=NN1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole
Punto de fusión 131°C to 134°C
Punto de ebullición 325°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.1
Porcentaje de pureza 97%