Learn More
3-metil-4-(metiltio)fenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methyl-4-(methylthio)phenol |
| CAS | 3120-74-9 |
| Fórmula molecular | C8H10OS |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 4-(Methylthio)-m-cresol, 3-Methyl-4-methylsulfanylphenol, 4-(Methylthio)-3-methylphenol, 4-Hydroxy-2-methylthioanisole, 4-Methylsulfanyl-3-methylphenol, MMTP, NSC 87560 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10OS/c1-6-5-7(9)3-4-8(6)10-2/h3-5,9H,1-2H3 |
| SMILES | CSc1ccc(O)cc1C |
| Nombre IUPAC | 3-metil-4-metilsulfanilfenol |
| Peso molecular (g/mol) | 154.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.0452 |