Learn More
Ácido 3-metil-4-(2-oxoimidazolidin-1-il)benzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methyl-4-(2-oxoimidazolidin-1-yl)benzoic Acid |
| CAS | 1038283-29-2 |
| Fórmula molecular | C11H12N2O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12N2O3/c1-7-6-8(10(14)15)2-3-9(7)13-5-4-12-11(13)16/h2-3,6H,4-5H2,1H3,(H,12,16)(H,14,15) |
| SMILES | Cc1cc(ccc1N2CCNC2=O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-metil-4-(2-oxoimidazolidin-1-il)benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 220.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 220.0848 |