Learn More
Acetato de (3-metil-4-(2,2,2-trifluoroetoxi)piridin-2-il)metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl)methyl Acetate |
| CAS | 112525-75-4 |
| Fórmula molecular | C11 H12 F3 N O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinemethanol 2-Acetate, Lansoprazole Impurity |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12F3NO3/c1-7-9(5-17-8(2)16)15-4-3-10(7)18-6-11(12,13)14/h3-4H,5-6H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(=O)OCc1nccc(OCC(F)(F)F)c1C |
| Nombre IUPAC | Acetato de [3-metil-4-(2,2,2-trifluoroetoxi)piridin-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 263.213 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 263.077 |