Learn More
[3-metil-4-(2,2,2-trifluoroetoxi)piridin-2-il]metanol, Mikromol™
Descripción
[3-metil-4-(2,2,2-trifluoroetoxi)piridin-2-il]metanol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methanol |
| CAS | 103577-66-8 |
| Nombres de analitos o componentes | [3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methanol |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C9 H10 F3 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 2-Pyridinemethanol, 3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-, 2-Hydroxymethyl-3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine, [3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10F3NO2/c1-6-7(4-14)13-3-2-8(6)15-5-9(10,11)12/h2-3,14H,4-5H2,1H3 |
| SMILES | Cc1c(CO)nccc1OCC(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | [3-metil-4-(2,2,2-trifluoroetoxi)piridin-2-il]metanol |
| Mostrar más |