Learn More
3-Metil-4-(2,2,2-trifluoroetoxi)-2-piridinametanol, TRC
Código de producto. 30484248
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30484248 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30484248 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3310501G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methanol
CAS 103577-66-8
Fórmula molecular C9 H10 F3 N O2
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-Pyridinemethanol, 3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-, 2-Hydroxymethyl-3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine, [3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methanol
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10F3NO2/c1-6-7(4-14)13-3-2-8(6)15-5-9(10,11)12/h2-3,14H,4-5H2,1H3
SMILES Cc1c(CO)nccc1OCC(F)(F)F
Nombre IUPAC [3-metil-4-(2,2,2-trifluoroetoxi)piridin-2-il]metanol
Peso molecular (g/mol) 221.1764
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.0664