Learn More
3-Metil-3-trimetilsiloxi-1-butino, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11364968
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11364968 10 g 10 g
11374968 2 g 2 g
11354968 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11364968 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043922.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 17869-77-1 | C8H16OSi | 156.3 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17869-77-1
Fórmula molecular C8H16OSi
Peso molecular (g/mol) 156.3
Número MDL MFCD00053867
Clave InChI JNRUXZIXAXHXTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyl-3-trimethylsilyloxy-1-butyne, trimethyl 2-methylbut-3-yn-2-yloxy silane, trimethyl 2-methylbut-3-yn-2-yl oxy silane, 1,1-dimethyl-2-propynyl oxy trimethylsilane, 3-methyl-3-trimethylsiloxy-1-butyne, acmc-1brai, silane, 1,1-dimethyl-2-propynyl oxy trimethyl, 3-trimethylsiloxy-3-methyl-1-butyne
PubChem CID 87344
Nombre IUPAC trimetil(2-metilbut-3-in-2-iloxi)silano
SMILES CC(C)(C#C)O[Si](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-3-trimethylsiloxy-1-butyne
Punto de ebullición 52°C (75 mmHg)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.4052
Cantidad 10 g
Número UN UN1993
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.3
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido