Learn More
3-metil-3-[(tetrahidro-2H-piran-2-il)oxi]-2-butanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methyl-3-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]-2-butanone |
| CAS | 60283-66-1 |
| Fórmula molecular | C10H18O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H18O3/c1-8(11)10(2,3)13-9-6-4-5-7-12-9/h9H,4-7H2,1-3H3 |
| SMILES | O=C(C(C)(C)OC1OCCCC1)C |
| Nombre IUPAC | 3-metil-3-((tetrahidro-2H-piran-2-il)oxi)butan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 186.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.13 |