Learn More
Ácido 3-metil-3-(fenilmetoxi)butanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methyl-3-(phenylmethoxy)butanoic Acid |
| CAS | 96556-32-0 |
| Fórmula molecular | C12H16O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16O3/c1-12(2,8-11(13)14)15-9-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,8-9H2,1-2H3,(H,13,14) |
| SMILES | CC(CC(O)=O)(OCC1=CC=CC=C1)C |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-(benciloxi)-3-metilbutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 208.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.11 |