Learn More
3-metil-3-fenilamino-1-butino, TRC
Código de producto. 30482706
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30482706 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30482706 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM320698250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-3-phenylamino-1-butyne
CAS 7471-09-2
Fórmula molecular C11H13N
Cantidad 250 mg
Sinónimo 2-Methyl-3-butyn-2-yl(phenyl)amine, N-(2-Methyl-3-butyn-2-yl)phenylamine, N-(1,1-Dimethyl-2-propyn-1-yl)benzenamine, NSC 403542
Fórmula InChI InChI=1S/C11H13N/c1-4-11(2,3)12-10-8-6-5-7-9-10/h1,5-9,12H,2-3H3
SMILES CC(C)(Nc1ccccc1)C#C
Nombre IUPAC N-(2-metilbut-3-in-2-il)anilina
Peso molecular (g/mol) 159.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.1048
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.