Learn More
3-metil-3-fenilamino-1-butino, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methyl-3-phenylamino-1-butyne |
| CAS | 7471-09-2 |
| Fórmula molecular | C11H13N |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-Methyl-3-butyn-2-yl(phenyl)amine, N-(2-Methyl-3-butyn-2-yl)phenylamine, N-(1,1-Dimethyl-2-propyn-1-yl)benzenamine, NSC 403542 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H13N/c1-4-11(2,3)12-10-8-6-5-7-9-10/h1,5-9,12H,2-3H3 |
| SMILES | CC(C)(Nc1ccccc1)C#C |
| Nombre IUPAC | N-(2-metilbut-3-in-2-il)anilina |
| Peso molecular (g/mol) | 159.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 159.1048 |