Learn More
Éster metílico del ácido 3-metil-3-fenil-2-oxiranocarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methyl-3-phenyl-2-oxiranecarboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 5441-04-3 |
| Fórmula molecular | C11H12O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | α,β-Epoxy-β-methyl-hydrocinnamic Acid Methyl Ester, 3-Methyl-3-phenyl-oxiranecarboxylic Acid Methyl Ester |
| SMILES | COC(=O)C1OC1(C)c2ccccc2 |
| Peso molecular (g/mol) | 192.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.0786 |