Learn More
3-Methyl-3-penten-2-one, (E)+(Z), 95%, Thermo Scientific™
Código de producto. 11373137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11373137 50 g 50 g
11363137 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11373137 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13548.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 565-62-8
Fórmula molecular C6H10O
Peso molecular (g/mol) 98.145
Número MDL MFCD00151839
Clave InChI ZAMCMCQRTZKGDX-SNAWJCMRSA-N
Sinónimo 3-methyl-3-penten-2-one, e-3-methylpent-3-en-2-one, e-3-methyl-3-penten-2-one, unii-jbr4o01db2, jbr4o01db2, 3-methyl-2-penten-4-one, 3-penten-2-one, 3-methyl, 3-methyl-3-pentene-2-one, 2-acetyl-2-butene, 3-methyl-4-oxopent-2-ene
PubChem CID 5364579
Nombre IUPAC (E)-3-metilpent-3-en-2-ona
SMILES CC=C(C)C(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-3-penten-2-one
Nombre de nota (E)+(Z)
Punto de fusión -70°C
Densidad 0.883
Punto de ebullición 138°C
Temperatura de inflamación 34°C (93°F)
Índice de refracción 1.449
Cantidad 50 g
Número UN UN1224
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.15
Porcentaje de pureza 95%