Learn More
3-Metil-3-(p-toluenosulfoniloximetil)oxetano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-Methyl-3-(p-toluenesulfonyloxymethyl)oxetane |
| Punto de fusión | 50°C to 51°C |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 4441465 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 256.32 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
| Forma física | Sólido |