Learn More
3-Metil-3-(p-toluenosulfoniloximetil)oxetano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15408646
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15408646 1 g 1 g
15428646 250 mg 250 miligramos
15418646 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15408646 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64011.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 99314-44-0 | C12H16O4S | 256.316 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99314-44-0
Fórmula molecular C12H16O4S
Peso molecular (g/mol) 256.316
Número MDL MFCD08275394
Clave InChI PZOQQSOZRVZCMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyloxetan-3-yl methyl 4-methylbenzenesulfonate, 3-methyl-3-oxetanyl methyl 4-methylbenzenesulfonate, 3-methyloxetan-3-yl methyl p-tosylate, 3-methyl-3-toluenesulfonyloxymethyl oxetane, 3-methyloxetan-3-yl methyl 4-methylbenzene-1-sulfonate, upcmld00wcrh3-139, 3-tosyloxymethyl-3-methyloxetane, 3-methyl-3-oxetanyl methyl p-tosylate, methyloxetanylmethylmethylbenzenesulfonate, 3-methyloxetan-3-yl methyl 4-toluenesulfonate
PubChem CID 5461213
Nombre IUPAC 4-metilbencenosulfonato de (3-metiloxetan-3-il)metilo
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCC2(COC2)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-3-(p-toluenesulfonyloxymethyl)oxetane
Punto de fusión 50°C to 51°C
Color Blanco
Cantidad 1 g
Beilstein 4441465
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.32
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido