Learn More
3-Metil-3-oxetanometanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11329889
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11329889 25 g 25 g
11339889 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11329889 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25111.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3143-02-0 | C5H10O2 | 102.133 g/mol
3-Methyl-3-oxetanemethanol has been used in the preparation of star-shaped copolymer consisting of a hyperbranched poly(3-methyl-3-oxetanemethanol) core and polytetrahydrofuran arms, pyridyl disulfide-functionalized cyclic carbonate monomer, required for the synthesis of of functional poly(ε-caprolactone) containing pendant pyridyl disulphide groups and δ-lactams. It is used to synthesize octahydroindole alkaloids and γ-butenolides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-metil-3-oxetanometanol se ha utilizado en la preparación de un copolímero en forma de estrella compuesto por un núcleo hiperramificado de poli(3-metil-3-oxetanometanol) y brazos de politetrahidrofurano, el monómero de carbonato cíclico funcionalizado con disulfuro de piridilo, necesario para la síntesis de poli(ε-caprolactona) funcional, que contiene grupos disulfuro de piridilo y δ-lactamas. Se utiliza para sintetizar alcaloides de octahidroindol y γ-butenolidas.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y metanol.
Notas
Proteger del calor. Almacénese lejos de los agentes oxidantes. Almacenar a 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3143-02-0
Fórmula molecular C5H10O2
Peso molecular (g/mol) 102.133
Número MDL MFCD00010273
Clave InChI NLQMSBJFLQPLIJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyl-3-oxetanemethanol, 3-methyloxetan-3-yl methanol, 3-hydroxymethyl-3-methyloxetane, 3-oxetanemethanol, 3-methyl, 3-methyl-3-oxetanyl methanol, 3-methyloxetane-3-methanol, 3-methyl-3-oxethanemethanol, 3-methyl-3-hydroxymethyloxetane, 3-hydroxymethyl-3-methyl-oxetane, 3-methyl-oxetan-3-yl-methanol
PubChem CID 137837
Nombre IUPAC (3-metiloxetan-3-il)metanol
SMILES CC1(COC1)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-3-oxetanemethanol
Densidad 1.024
Punto de ebullición 79°C to 80°C (40 mmHg)
Temperatura de inflamación 98°C (208°F)
Índice de refracción 1.446
Cantidad 25 g
Beilstein 102773
Información de solubilidad Soluble in chloroform,methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.13
Porcentaje de pureza 97%