Learn More
Éster metílico del ácido 3-metil-3-metiloxi-4-benciloxi-butanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methyl-3-methyloxy-4-benzyloxy-butanoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1797024-70-4 |
| Fórmula molecular | C14H20O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 3-Methyl-3-methyloxy-4-(phenylmethoxy)-butanoic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H20O4/c1-14(17-3,9-13(15)16-2)11-18-10-12-7-5-4-6-8-12/h4-8H,9-11H2,1-3H3 |
| SMILES | O=C(OC)CC(OC)(C)COCC1=CC=CC=C1 |
| Nombre IUPAC | 4-(benciloxi)-3-metoxi-3-metilbutanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 252.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 252.14 |