Learn More
3-[metil(3-metilbutil)amino]propanonitrilo, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-[Methyl(3-methylbutyl)amino]propanenitrile |
| CAS | 1019125-05-3 |
| Fórmula molecular | C9H18N2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H18N2/c1-9(2)5-8-11(3)7-4-6-10/h9H,4-5,7-8H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)CCN(C)CCC#N |
| Nombre IUPAC | 3-[metil(3-metilbutil)amino]propanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 154.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.147 |