Learn More
3-[metil(3-metilbutil)amino]propanonitrilo, TRC
Código de producto. 30466158
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30466158 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30466158 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM322550250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[Methyl(3-methylbutyl)amino]propanenitrile
CAS 1019125-05-3
Fórmula molecular C9H18N2
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H18N2/c1-9(2)5-8-11(3)7-4-6-10/h9H,4-5,7-8H2,1-3H3
SMILES CC(C)CCN(C)CCC#N
Nombre IUPAC 3-[metil(3-metilbutil)amino]propanonitrilo
Peso molecular (g/mol) 154.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.147