Learn More
Éster metílico del ácido 3-metil-3-(metilamino)butanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methyl-3-(methylamino)butanoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 89855-40-3 |
| Fórmula molecular | C7H15NO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Methyl 3-methyl-3-(methylamino)butanoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H15NO2/c1-7(2,8-3)5-6(9)10-4/h8H,5H2,1-4H3 |
| SMILES | O=C(OC)CC(NC)(C)C |
| Nombre IUPAC | metil 3-metil-3-(metilamino)butanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 145.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 145.11 |