Learn More
3-Metil-3-hexanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11371637
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11371637 5 g 5 g
11381637 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11371637 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04625.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 597-96-6 | C7H16O | 116.204 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 597-96-6
Fórmula molecular C7H16O
Peso molecular (g/mol) 116.204
Número MDL MFCD00021839
Clave InChI KYWJZCSJMOILIZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyl-3-hexanol, 3-hexanol, 3-methyl, 2-ethyl-2-pentanol, 3-methyl-hexanol-3, 3-methyl-hexanol-3 german, acmc-20an0r, 4-01-00-01749 beilstein handbook reference
PubChem CID 11708
Nombre IUPAC 3-metilhexan-3-ol
SMILES CCCC(C)(CC)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-3-hexanol
Densidad 0.823
Punto de ebullición 143°C
Temperatura de inflamación 45°C (113°F)
Índice de refracción 1.4235
Cantidad 5 g
Número UN UN1987
Beilstein 1719032
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.2
Porcentaje de pureza 99%