Learn More
3-Metil-3-hepten-5-one, TRC
Código de producto. 30477982
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30477982 100 mg 100 miligramos
30477874 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30477982 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM312085100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1447-26-3
Fórmula molecular C8H14O
Peso molecular (g/mol) 126.2
Sinónimo 5-Methyl-4-hepten-3-one, 5-Methylhept-4-en-3-one, Homomesityl oxide
Nombre IUPAC (E)-5-metilhept-4-en-3-uno
SMILES O=C(/C=C(CC)\C)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-3-hepten-5-one
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H14O/c1-4-7(3)6-8(9)5-2/h6H,4-5H2,1-3H3/b7-6+
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.1045