Learn More
3-Metil-3-heptanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11400027
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11400027 1 g 1 g
11410027 5 g 5 g
11420027 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11400027 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20959.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 5582-82-1 | C8H18O | 130.231 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5582-82-1
Fórmula molecular C8H18O
Peso molecular (g/mol) 130.231
Número MDL MFCD00021841
Clave InChI PQOSNJHBSNZITJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyl-3-heptanol, 3-heptanol, 3-methyl, 2-ethyl-2-hexanol, butylethylmethylcarbinol, 3-heptanol, 3-methyl-8ci 9ci, acmc-209lpn
PubChem CID 11710
Nombre IUPAC 3-Metilheptano-3-ol
SMILES CCCCC(C)(CC)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-3-heptanol
Densidad 0.83
Punto de ebullición 64°C (201 mmHg)
Temperatura de inflamación 58°C (136°F)
Cantidad 1 g
Número UN UN1987
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.23
Porcentaje de pureza 98%