Learn More
3-Metil 3-De(metoximetil) cefpodoxima, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methyl 3-De(methoxymethyl) Cefpodoxime |
| CAS | 947692-14-0 |
| Fórmula molecular | C20H25N5O8S2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-(methoxyimino)acetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid 1-[[(1-Methylethoxy)carbonyl]oxy]ethyl Ester, Cefpodoxime Proxetil EP Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H25N5O8S2/c1-8(2)31-20(29)33-10(4)32-18(28)14-9(3)6-34-17-13(16(27)25(14)17)23-15(26)12(24-30-5)11-7-35-19(21)22-11/h7-8,10,13,17H,6H2,1-5H3,(H2,21,22)(H,23,26)/b24-12-/t10?,13-,17-/m1/s1 |
| SMILES | CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)OC(C)OC(=O)OC(C)C)C)\c3csc(N)n3 |
| Nombre IUPAC | (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-tiazol-4-il)-2-metoxiiminoacetil]amino]-3-metil-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxilato de 1-propan-2-iloxicarboniloxietilo |
| Peso molecular (g/mol) | 527.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 527.1145 |