Learn More
3-Metil-3-buten-2-ona (Estabilizado en la base) (~90%), TRC
Código de producto. 30466508
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
5 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30466508 5 mL 5 ml
30482925 1 mL 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30466508 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3328555ML
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 814-78-8
Fórmula molecular C5H8O
Peso molecular (g/mol) 84.12
Sinónimo 2-Methyl-1-buten-3-one, 3-Methylene-2-butanone, Isopropenyl Methyl Ketone, Methyl Isopropenyl Ketone, NSC 24150, Propen-2-yl Methyl Ketone
Nombre IUPAC 3-metilbut-3-en-2-uno
SMILES CC(=C)C(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-3-buten-2-one
Cantidad 5 mL
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8O/c1-4(2)5(3)6/h1H2,2-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.0575