Learn More
3-Metil-3-buten-1-ol, TRC
Código de producto. 30138047
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
50 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138047 50 mL 50 ml
30132700 100 mL 100 ml
30003452 25 mL 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138047 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM29426550ML
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 763-32-6
Fórmula molecular C5 H10 O
Peso molecular (g/mol) 86.13
Sinónimo 3-Buten-1-ol, 3-methyl-, 3-Methyl-3-buten-1-ol, 2-Methyl-1-buten-4-ol, 2-Methyl-4-hydroxy-1-butene, 3-Isopentenyl alcohol, 3-Methyl-3-butene-1-ol, 3-Methyl-3-butenol, 3-Methylenebutan-1-ol, 4-Hydroxy-2-methyl-1-butene, Isobutenylcarbinol, Isoprenol, Isopropenylethyl alcohol, Methallylcarbinol, NSC 122673
Nombre IUPAC 3-metilbut-3-en-1-ol
SMILES CC(=C)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-3-Buten-1-ol
Cantidad 50 mL
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10O/c1-5(2)3-4-6/h6H,1,3-4H2,2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.0732