Learn More
3-Metil-3-buten-1-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10001710 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10001710 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10295910 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10001710 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 156631000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 763-32-6 | C5H10O | 86.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 763-32-6
Fórmula molecular C5H10O
Peso molecular (g/mol) 86.13
Número MDL MFCD00002933
Clave InChI CPJRRXSHAYUTGL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyl-3-buten-1-ol, isobutenylcarbinol, 3-buten-1-ol, 3-methyl, isoprenol, methallylcarbinol, 3-isopentenyl alcohol, 2-methyl-1-buten-4-ol, isopropenylethyl alcohol, methallyl carbinol, 3-methyl-3-butenol
PubChem CID 12988
ChEBI CHEBI:62898
Nombre IUPAC 3-metilbut-3-en-1-ol
SMILES CC(=C)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-3-buten-1-ol
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8500g/mL
Punto de ebullición 132°C
Temperatura de inflamación 36°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2C=C(CH3)CH2CH2OH
Índice de refracción 1.4327 to 1.4347
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 0.85
Información de solubilidad Solubility in water: 170g/L (20 c)
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.13
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Methyl-3-buten-1-ol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.