Learn More
3-Metil-3-buten-1-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11329469
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11329469 25 mL 25 ml
11421007 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11329469 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23398.AC
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 763-32-6 | C5H10O | 86.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 763-32-6
Fórmula molecular C5H10O
Peso molecular (g/mol) 86.13
Número MDL MFCD00002933
Clave InChI CPJRRXSHAYUTGL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyl-3-buten-1-ol, isobutenylcarbinol, 3-buten-1-ol, 3-methyl, isoprenol, methallylcarbinol, 3-isopentenyl alcohol, 2-methyl-1-buten-4-ol, isopropenylethyl alcohol, methallyl carbinol, 3-methyl-3-butenol
PubChem CID 12988
ChEBI CHEBI:62898
Nombre IUPAC 3-metilbut-3-en-1-ol
SMILES CC(=C)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-3-buten-1-ol
Densidad 0.85
Punto de ebullición 130°C to 133°C
Temperatura de inflamación 36°C (97°F)
Índice de refracción 1.433
Cantidad 25 mL
Número UN UN1987
Beilstein 1071239
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.13
Porcentaje de pureza 97%