Learn More
Ácido 3-metil-3-azetidincarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methyl-3-azetidinecarboxylic Acid |
| CAS | 1213240-07-3 |
| Fórmula molecular | C5H9NO2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3-Azetidinecarboxylic Acid, 3-Methyl- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9NO2/c1-5(4(7)8)2-6-3-5/h6H,2-3H2,1H3,(H,7,8) |
| SMILES | CC1(CNC1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-metilazetidina-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 115.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 115.0633 |