Learn More
3-Metil-3,4-dihidro-1H-quinoxalina-2-ona, TRC
Código de producto. 30470332
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30470332 100 mg 100 miligramos
30478281 10 mg 10 miligramos
30473395 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30470332 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM303543100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34070-68-3
Fórmula molecular C9H10N2O
Peso molecular (g/mol) 162.19
Sinónimo 3,4-Dihydro-3-methyl-2(1H)-quinoxalinone, 1,2-Dihydro-2-methyl-3-hydroxyquinoxaline, 3,4-Dihydro-3-methyl-1H-quinoxalin-2-one, 3,4-Dihydro-3-methylquinoxalin-2(1H)-one, 3-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxalin-2-one
SMILES CC1Nc2ccccc2NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-3,4-dihydro-1H-quinoxalin-2-one
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10N2O/c1-6-9(12)11-8-5-3-2-4-7(8)10-6/h2-6,10H,1H3,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.0793