Learn More
3-metil 2H-furo[2,3-c]piran-2-ona, TRC
Código de producto. 30471772
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30471772 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30471772 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM30548010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-methyl 2H-Furo[2,3-c]pyran-2-one
CAS 857054-02-5
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C8 H6 O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo Karrikinolide, KAR1
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6O3/c1-5-6-2-3-10-4-7(6)11-8(5)9/h2-4H,1H3
SMILES CC1=C2C=COC=C2OC1=O
Nombre IUPAC 3-metilfuro[2,3-c]piran-2-ona
Peso molecular (g/mol) 150.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.0317
Porcentaje de pureza >95