Learn More
3-Metil-2-(tri-n-butilestannil)piridina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15408127
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15408127 250 mg 250 miligramos
15498117 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15408127 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51540.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 259807-97-1 | C18H33NSn | 382.179 g/mol
3-Methyl-2-(tri-n-butylstannyl)pyridine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-metil-2-(tri-n-butilestannil)piridina se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Poco soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes y con el calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 259807-97-1
Fórmula molecular C18H33NSn
Peso molecular (g/mol) 382.179
Número MDL MFCD07787404
Clave InChI QWDWZQDTTVYOBK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyl-2-tributylstannyl pyridine, 2-tributylstannyl-3-methylpyridine, pyridine, 3-methyl-2-tributylstannyl, 3-methyl-2-tri-n-butylstannyl pyridine, acmc-209gnt, 3-methyl-2-tributylstannanylpyridine, 2-tri-n-butylstannyl-3-methylpyridine
PubChem CID 16427098
Nombre IUPAC tributil-(3-metilpiridin-2-il)estannano
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=C(C=CC=N1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-2-(tri-n-butylstannyl)pyridine
Cantidad 250 mg
Número UN UN2788
Información de solubilidad Sparingly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 382.16
Porcentaje de pureza 96%