Learn More
3-Metil-2-tiofenocarboxaldehído, TRC
Código de producto. 30471413
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30471413 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30471413 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3386501G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-2-thiophenecarboxaldehyde
CAS 5834-16-2
Fórmula molecular C6H6OS
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-Formyl-3-methylthiophene, 3-Methyl-2-formylthiophene, 3-Methylthiophene-2-aldehyde, 3-Methylthiophene-2-carbaldehyde
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6OS/c1-5-2-3-8-6(5)4-7/h2-4H,1H3
SMILES Cc1ccsc1C=O
Nombre IUPAC 3-metiltiofeno-2-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 126.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.0139