Learn More
3-Metil-2-quinoxalinol, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10635412 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10635412 25 g Frasco de plástico 25 g
1 options
Código de producto. 10635412 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 162970250
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-2-quinoxalinol
Nombre de nota 98%
CAS 14003-34-0
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 246°C to 248°C
Color Marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C9H8N2O
Número MDL MFCD00006724
Cantidad 25 g
Beilstein 24, 165
Sinónimo 3-methylquinoxalin-2-ol, 3-methyl-2-quinoxalinol, 2-hydroxy-3-methylquinoxaline, 3-methylquinoxalin-2 1h-one, 2-quinoxalinol, 3-methyl, usaf el-7, 2 1h-quinoxalinone, 3-methyl, 3-methyl-2 1h-quinoxalinone, 3-hydroxy-2-methylquinoxaline, 2-hydroxy-3-methyl quinoxaline
Clave InChI BMIMNRPAEPIYDN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NC2=CC=CC=C2NC1=O
Nombre IUPAC 3-metil-1H-quinoxalina-2-ona
Peso molecular (g/mol) 160.18
PubChem CID 26384
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación