Learn More
3-Metil-2-piridona, +97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11440613
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11440613 1 g 1 g
11450613 5 g 5 g
11460613 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11440613 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12700.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 3-metil-2-piridona se utiliza como reactante con el cloro-metoxi-metano para producir 1-metoximetil-3-metil-1H-piridin-2-ona. Esta reacción necesitará el disolvente reactivo CH2Cl2. El tiempo de reacción es de 24 horas a temperatura ambiente
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1003-56-1
Fórmula molecular C6H7NO
Peso molecular (g/mol) 109.128
Número MDL MFCD00039704
Clave InChI MVKDNXIKAWKCCS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methylpyridin-2-ol, 2-hydroxy-3-methylpyridine, 3-methyl-2-pyridone, 3-methylpyridin-2 1h-one, 3-methyl-2-pyridinol, 2 1h-pyridinone, 3-methyl, 3-methyl-2-pyridinone, unii-vm19fn4hhv, 3-methyl-2-hydroxypyridine, 3-methyl-2 1h-pyridinone
PubChem CID 70481
Nombre IUPAC 3-metil-1H-piridin-2-ona
SMILES CC1=CC=CNC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-2-pyridone
Punto de fusión 137°C to 142°C
Cantidad 1 g
Beilstein 1422044
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.13
Porcentaje de pureza ≥97%