Learn More
3-Metil-2-pentanona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11934821 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11934821 25 g Frasco de vidrio 25 g
11914821 1 g Frasco de vidrio 1 g
11924821 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11934821 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 127380250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 565-61-7 | C6H12O | 100.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 565-61-7
Fórmula molecular C6H12O
Peso molecular (g/mol) 100.16
Clave InChI UIHCLUNTQKBZGK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyl-2-pentanone, 2-pentanone, 3-methyl, methyl sec-butyl ketone, sec-butyl methyl ketone, methyl 1-methylpropyl ketone, +/--3-methyl-pentan-2-one, methylethylacetone, sec-c4h9coch3, 3-methyl-pentan-2-one, acmc-1alw4
PubChem CID 11262
Nombre IUPAC 3-metilpentano-2-uno
SMILES CCC(C)C(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-2-pentanone
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.8100g/mL
Punto de ebullición 118.0°C (758.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 12°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5CH(CH3)COCH3
Índice de refracción 1.4002
Cantidad 25 g
Beilstein 01,693
Gravedad específica 0.81
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.16
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Methyl-2-pentanone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P223-Evitar el contacto con el agua.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.