Learn More
3-Metil-2-pentanona, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11470441
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11470441 50 g 50 g
11460441 10 g 10 g
11339469 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11470441 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19999.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 565-61-7 | C6H12O | 100.161 g/mol
3-Methyl-2-pentanone is used as a solvent and as an intermediate for syntheses of pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-metil-2-pentanona se utiliza como disolvente y como intermediario para la síntesis de productos farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en alcohol.
Notas
Incompatible con los agentes oxidantes. Almacénese en un recipiente hermético en condiciones frescas y secas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 565-61-7
Fórmula molecular C6H12O
Peso molecular (g/mol) 100.161
Número MDL MFCD00009336
Clave InChI UIHCLUNTQKBZGK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyl-2-pentanone, 2-pentanone, 3-methyl, methyl sec-butyl ketone, sec-butyl methyl ketone, methyl 1-methylpropyl ketone, +/--3-methyl-pentan-2-one, methylethylacetone, sec-c4h9coch3, 3-methyl-pentan-2-one, acmc-1alw4
PubChem CID 11262
Nombre IUPAC 3-metilpentano-2-uno
SMILES CCC(C)C(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-2-pentanone
Densidad 0.815
Punto de ebullición 118°C to 119°C
Temperatura de inflamación 12°C (53°F)
Índice de refracción 1.4 00
Cantidad 50 g
Número UN UN1224
Beilstein 635791
Información de solubilidad Soluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.16
Porcentaje de pureza ≥98%