Learn More
Ácido 3-Metil-2-oxovalérico Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30133670
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133670 10 g 10 g
30012058 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133670 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32642010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3715-31-9
Fórmula molecular C6 H9 O3 . Na
Peso molecular (g/mol) 152.12
Sinónimo Pentanoic acid, 3-methyl-2-oxo-, sodium salt (1:1), Pentanoic acid, 3-methyl-2-oxo-, sodium salt (9CI), Valeric acid, 3-methyl-2-oxo-, sodium salt (8CI), 3-Methyl-2-oxopentanoic acid sodium salt, Sodium DL-3-methyl-2-oxopentanoate, Sodium α-keto-β-methylvalerate, Sodium (±)-3-methyl-2-oxovalerate
Nombre IUPAC sodio; 3-metil-2-oxopentanoato
SMILES [Na+].CCC(C)C(=O)C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-2-oxovaleric acid sodium salt
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O3.Na/c1-3-4(2)5(7)6(8)9;/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0449