Learn More
3-Ácido Metil-2-Oxovalérico-Sal Sódica D8, TRC
Código de producto. 30479132
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30479132 25 mg 25 miligramos
30472813 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30479132 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32642425MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1795037-03-4
Fórmula molecular C6HD8NaO3
Peso molecular (g/mol) 160.17
Sinónimo 2-Oxo-3-methylpentanoic Acid-d8 Sodium Salt, 3-Methyl-2-oxopentanoic Acid-d8 Sodium Salt, Sodium 3-methyl-2-oxopentanoate-d8, Sodium 3-methyl-2-oxovalerate-d8, Sodium α-Keto-β-methylvalerate-d8
SMILES O=C(C(C(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O)O[Na]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-2-oxovaleric Acid-d8 Sodium Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O3.Na/c1-3-4(2)5(7)6(8)9;/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9);/q;+1/p-1/i1D3,2D3,3D2;
Porcentaje de pureza >95%