Learn More
Sal de calcio del ácido 3-metil-2-oxovalérico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methyl-2-oxovaleric acid calcium salt |
| CAS | 66872-75-1 |
| Fórmula molecular | 2 C6 H9 O3 . Ca |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Pentanoic acid, 3-methyl-2-oxo-, calcium salt (2:1), Pentanoic acid, 3-methyl-2-oxo-, calcium salt (9CI), Pentanoic acid, 3-methyl-2-oxo-, calcium salt, (±)-, Calcium 3-methyl-2-oxopentanoate, calcium bis(3-methyl-2-oxopentanoate), α-keto-Isoleucine calcium, 3-Methyl-2-oxopentanoic acid calcium salt, Calcium (±)-3-methyl-2-oxovalerate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C6H10O3.Ca/c2*1-3-4(2)5(7)6(8)9;/h2*4H,3H2,1-2H3,(H,8,9);/q;;+2/p-2 |
| SMILES | [Ca+2].CCC(C)C(=O)C(=O)[O-].CCC(C)C(=O)C(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | calcio;3-metil-2-oxopentanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 298.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 298.0729 |