Learn More
MedChemExpress 3-Methyl-2-oxovaleric acid
Código de producto. 16445566
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16445566 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16445566 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY113063
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress 3-Methyl-2-oxovaleric acid is a neurotoxin, an acidogen, and a metabotoxin, and also an abnormal metabolite that arises from the incomplete breakdown of branched-chain amino acids.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 130.14 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
CAS 1460-34-0
Tipo de producto Natural Products
Pureza 98.0%
Solubilidad DMSO : 130 mg/mL (998.92 mM∣Need ultrasonic)
Objetivo Endogenous Metabolite