Learn More
Sal de calcio del ácido 3-metil-2-oxobutírico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methyl-2-oxobutyric Acid Calcium Salt |
| CAS | 51828-94-5 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C10H14CaO6 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Calcium alpha-Ketoisovalerate, keto-Valine Calcium, alpha-Ketoisovaleric Acid Calcium Salt, alpha-Ketovaline Calcium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C5H8O3.Ca/c2*1-3(2)4(6)5(7)8;/h2*3H,1-2H3,(H,7,8);/q;;+2/p-2 |
| SMILES | [Ca+2].CC(C)C(=O)C(=O)[O-].CC(C)C(=O)C(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | calcio;3-metil-2-oxobutanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 270.29 |
| Mostrar más |