Learn More
Ácido 3-metil-2-oxobutanoico, sal sódica, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10687753 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10687753 1 g Frasco de vidrio 1 g
10154110 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10743191 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10687753 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 189720010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3715-29-5 | C5H7NaO3 | 138.1 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3715-29-5
Fórmula molecular C5H7NaO3
Peso molecular (g/mol) 138.1
Número MDL MFCD00002581
Clave InChI WIQBZDCJCRFGKA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium 3-methyl-2-oxobutanoate, ketovaline sodium salt, unii-5om3h751iu, butanoic acid, 3-methyl-2-oxo-, sodium salt, 3-methyl-2-oxobutyric acid sodium salt, 2-ketoisovaleric acid sodium salt, sodium 3-methyl-2-oxobutyrate, 3-methyl-2-oxobutanoic acid sodium salt, sodium dimethylpyruvate, ketovaline sodium
PubChem CID 2724059
Nombre IUPAC sodio; 3-metil-2-oxobutanoato
SMILES CC(C)C(=O)C(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-2-oxobutanoic acid, sodium salt
Nombre de nota 98+%
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 227°C to 231°C
Color Beige a amarillo o blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CHCOCO2Na
Cantidad 1 g
Beilstein 03, 682
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.1
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo cristalino o cristales