Learn More
3-Methyl-2-oxobutanoic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16499316
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16499316 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16499316 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW006057
MedChemExpress 3-Methyl-2-oxobutanoic acid is a precursor of pantothenic acid in Escherichia coli.
3-Methyl-2-oxobutanoic acid is a precursor of pantothenic acid in Escherichia coli.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-2-oxobutanoic acid
CAS 759-05-7
Color Incolora
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C5H8O3
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (861.18 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)C(C(O)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 116.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.12
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid-Liquid Mixture
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism