Learn More
Éster de pinacol del ácido 3-metil-2-oxo-2,3-dihidrobenzo[d]oxazol-5-ilborónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methyl-2-oxo-2,3-dihydrobenzo[d]oxazol-5-ylboronic Acid Pinacol Ester |
| CAS | 1220696-32-1 |
| Fórmula molecular | C14 H18 B N O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3-Methyl-2-oxo-2,3-dihydrobenzo[D]oxazol-5-ylboronic acid, pinacol ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H18BNO4/c1-13(2)14(3,4)20-15(19-13)9-6-7-11-10(8-9)16(5)12(17)18-11/h6-8H,1-5H3 |
| SMILES | CN1C(=O)Oc2ccc(cc12)B3OC(C)(C)C(C)(C)O3 |
| Nombre IUPAC | 3-metil-5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)-1,3-benzoxazol-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 275.108 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 275.133 |