Learn More
cloruro de 3-metil-2-oxo-2,3-dihidro-1,3-benzoxazol-6-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10386754
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10386754 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10346804 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10386754 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC76703CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 62522-63-8
Fórmula molecular C8H6ClNO4S
Peso molecular (g/mol) 247.65
Número MDL MFCD03033702
Clave InChI MRSCMVKREGBNOW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazole-6-sulfonyl chloride, 3-methyl-2-oxo-2,3-dihydrobenzo d oxazole-6-sulfonyl chloride, 3-methyl-2-oxo-2,3-dihydro-benzooxazole-6-sulfonyl chloride, 6-benzoxazolesulfonyl chloride, 2,3-dihydro-3-methyl-2-oxo, 2,3-dihydro-3-methyl-2-oxo-6-benzoxazolesulfonyl chloride, 6-chlorosulfonyl-3-methylbenzoxazolin-2-one, 6-chlorosulfonyl-3-methyl-3-hydrobenzoxazol-2-one, pubchem5602, acmc-209n4g, 3-methyl-6-chlorosulfonylbenzoxazolone
PubChem CID 2772060
SMILES CN1C(=O)OC2=CC(=CC=C12)S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-2-oxo-2, 3-dihydro-1, 3-benzoxazole-6-sulfonyl chloride
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC cloruro de 3-metil-2-oxo-2,3-dihidro-1,3-benzoxazol-6-sulfonilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.66
Porcentaje de pureza 97%