Learn More
Ácido 3-metil-2-nitrobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11441707
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11441707 25 g 25 g
11451707 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11441707 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25682.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5437-38-7 | C8H7NO4 | 181.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5437-38-7
Fórmula molecular C8H7NO4
Peso molecular (g/mol) 181.15
Número MDL MFCD00007180
Clave InChI DGDAVTPQCQXLGU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyl-2-nitrobenzoic acid, 2-nitro-m-toluic acid, 2-nitro-3-methylbenzoic acid, benzoic acid, 3-methyl-2-nitro, unii-61wop984ab, 3-methyl-2-nitro-benzoic acid, 3-methyl-2-nitrobenzoicacid, pubchem8352, acmc-1ashh, dsstox_cid_5640
PubChem CID 21575
Nombre IUPAC ácido 3-metil-2-nitrobenzoico
SMILES CC1=CC=CC(C(O)=O)=C1[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-2-nitrobenzoic acid
Punto de fusión 219°C to 223°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.15
Porcentaje de pureza 98%